Chloroform-[13C] (99% ¹³C )
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
CILCLM-262-0.1
CIL-CLM-262-1
PROOCILCLM-262-0.1EA
300
EUR
PROOCILCLM-262-0.1
PROOCIL-CLM-262-1
Chloroform-[13C] (99% ¹³C )
Chloroform-[13C]
Formel:
CHCl₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
31717-44-9 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1 III |