Diethyl(4-methylbenzyl)phosphonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
A15190.09 A15190.18
A15190.09EA 36 EUR
A15190.09 A15190.18
Diethyl(4-methylbenzyl)phosphonat ≥98%
Diethyl(4-methylbenzyl)phosphonat
Purity: 98+% CAS No.: 3762-25-2 Molecular Formula: C12H19O3P Formula Weight: 242.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 146-148°/0.6mm Beilstein Reference: 2940626 MDL No.: MFCD00041385
Formel: C₁₂H₁₉O₃P
Siedepunkt: 146…148 °C (0.6 mmHg)
Dichte: 1.070
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041385
CAS-Nummer: 3762-25-2
EINECS: 223-180-4