5-Brom-1,3-benzodioxol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
CC01610.1 CC01610.10
MAYBCC01610.1EA 0 EUR
MAYBCC01610.1 MAYBCC01610.10
5-Brom-1,3-benzodioxol
5-Brom-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅BrO₂
Molekulargewicht: 201.02 g/mol
MDL Number: MFCD00005821
CAS-Nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5