3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19576.03 A19576.06
A19576.03EA 36.1 EUR
A19576.03 A19576.06
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril ≥97%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Purity: 97% CAS No.: 85068-32-2 Molecular Formula: C10H5F6N Formula Weight: 253.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4234 Beilstein Reference: 6810362 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00009904
Formel: C₁₀H₅F₆N
Dichte: 1,420
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009904
CAS-Nummer: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III