Trimethylphosphonoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T79758-100G T79758-25G
SIALT79758-100GEA 110 EUR
SIALT79758-100G SIALT79758-25G
Trimethylphosphonoacetat, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphonoacetat
Formel: C₅H₁₁O₅P
MDL Number: MFCD00008452
CAS-Nummer: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0