Trimethylphosphonoacetat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
140230250
140231000
140235000
ACRO140230250EA
45
EUR
ACRO140230250
ACRO140231000
ACRO140235000
Trimethylphosphonoacetat 98%
Trimethylphosphonoacetat
Formel:
C₅H₁₁O₅P Siedepunkt: 265…268 °C Dichte: 1,26 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008452 CAS-Nummer: 5927-18-4 EINECS: 227-663-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |