Methyl(diethylphosphono)acetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl diethylphosphonoacetate
A10644.14
A10644.22
A10644.36
A10644.14EA
62.2
EUR
A10644.14
A10644.22
A10644.36
Methyl(diethylphosphono)acetat ≥97%
Methyl(diethylphosphono)acetat
Purity: 97%
CAS No.: 1067-74-9
Molecular Formula: C7H15O5P
Formula Weight: 210.17
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₅O₅P Siedepunkt: 126…128 °C (8 mmHg) Dichte: 1.145 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009081 CAS-Nummer: 1067-74-9 EINECS: 213-938-2 |