Methyl(diethylphosphono)acetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Methyl diethylphosphonoacetate
169980100 169980500
ACRO169980100EA 37.4 EUR
ACRO169980100 ACRO169980500
Methyl(diethylphosphono)acetat 97%
Methyl(diethylphosphono)acetat
Formel: C₇H₁₅O₅P
Siedepunkt: 127…131 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.14 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009081
CAS-Nummer: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %