tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
L17651.06 L17651.14
L17651.06EA 115 EUR
L17651.06 L17651.14
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 95%
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat
Purity: 95% CAS No.: 27784-76-5 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 100-103°/1.5mm Beilstein Reference: 2050126 MDL No.: MFCD00075414
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Siedepunkt: 100…103 °C (1.5 mmHg)
Dichte: 1.074
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075414
CAS-Nummer: 27784-76-5