4-Chlor-7-fluor-2-methylchinolin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50554.03
H50554.06
H50554.03EA
86.2
EUR
H50554.03
H50554.06
4-Chlor-7-fluor-2-methylchinolin 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95%
CAS No.: 18529-04-9
Molecular Formula: C10H7ClFN
Formula Weight: 195.63
MDL No.: MFCD00272333
Formel:
C₁₀H₇ClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272333 CAS-Nummer: 18529-04-9 |