4'-Fluor-2-methylpropiophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
H26036.03 H26036.06
H26036.03EA 155 EUR
H26036.03 H26036.06
4'-Fluor-2-methylpropiophenon ≥97%
4'-Fluor-2-methylpropiophenon
Purity: 97% CAS No.: 26393-91-9 Molecular Formula: C10H11FO Formula Weight: 166.19 Refractive Index: 1.4980
Formel: C₁₀H₁₁FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038305
CAS-Nummer: 26393-91-9