D(+)-α-Acetobromglucose 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
270930100
270930500
ACRO270930100EA
58.2
EUR
ACRO270930100
ACRO270930500
D(+)-α-Acetobromglucose 98.5%
D(+)-α-Acetobromglucose
Formel:
C₁₄H₁₉BrO₉ Schmelzpunkt: 83…88 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063254 CAS-Nummer: 572-09-8 EINECS: 209-339-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 89 °C |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +188° to +202° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |