4,4'-Dihydroxydiphenylmethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11417.03
A11417.06
A11417.03EA
35.3
EUR
A11417.03
A11417.06
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan ≥98%
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan
Purity: 98%
CAS No.: 620-92-8
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2049425
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002385 CAS-Nummer: 620-92-8 EINECS: 210-658-2 |