2,4-Difluor-5-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32081.06
H32081.14
H32081.06EA
98.4
EUR
H32081.06
H32081.14
2,4-Difluor-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluor-5-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 113512-57-5
Molecular Formula: C6H3F2NO3
Formula Weight: 175.09
Melting Point: 112-120°
MDL No.: MFCD08443942
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Schmelzpunkt: 112…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08443942 CAS-Nummer: 113512-57-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |