Neodym(III)sulfat Octahydrat ≥99,9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40253.14
40253.22
40253.14EA
82
EUR
40253.14
40253.22
Neodym(III)sulfat Octahydrat ≥99,9%
Neodym(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 13477-91-3
Molecular Formula: Nd2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 720.78 (576.66anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.85
Melting Point: 1176°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00149803
Formel:
Nd₂S₃O₁₂·8H₂O Schmelzpunkt: 1176 °C Dichte: 2.85 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149803 CAS-Nummer: 13477-91-3 EINECS: 233-262-1 Merck Index: 14,6450 |