Pentafluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
76755-1ML 76755-5ML
SIAL76755-1MLEA 183 EUR
SIAL76755-1ML SIAL76755-5ML
Pentafluorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Pentafluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇F₅NS
MDL Number: MFCD00041042
CAS-Nummer: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9