Pentafluorphenylisothiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11874.03 L11874.06
L11874.03EA 71.9 EUR
L11874.03 L11874.06
Pentafluorphenylisothiocyanat 96%
Pentafluorphenylisothiocyanat
Purity: 96% CAS No.: 35923-79-6 Molecular Formula: C7F5NS Formula Weight: 225.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5378 Boiling Point: 109-110°/35mm Beilstein Reference: 2736207 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041042
Formel: C₇F₅NS
Molekulargewicht: 225.14 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (35 mmHg)
Dichte: 1.560
MDL Number: MFCD00041042
CAS-Nummer: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
ADR: 8 III