Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyme: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
RC-021 RC-020
RC-021EA 971 EUR
RC-021 RC-020
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molekulargewicht: 371.39 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1