6-Amino-1-tetralon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H32028.03
H32028.09
H32028.03EA
40.3
EUR
H32028.03
H32028.09
6-Amino-1-tetralon 97%
6-Amino-1-tetralon
Purity: 97%
CAS No.: 3470-53-9
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 128-130°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00099462
Formel:
C₁₀H₁₁NO Schmelzpunkt: 128…130 °C |
MDL Number:
MFCD00099462 CAS-Nummer: 3470-53-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |