Natriumsulfat, wasserfrei ≥99,0%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
3898-07EA
0
EUR
3898-07
3898-01
3898-05
Natriumsulfat, wasserfrei ≥99,0%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 888 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (Na₂SO₄) | ≥99.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Loss on Ignition | ≤0.5 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.2 - 9.2 |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.01 % |
ACS - Nitrogen Compounds (as N) | ≤5 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |