2-Chlor-4-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-p-anisic acid
H32014.03
H32014.06
H32014.03EA
59.6
EUR
H32014.03
H32014.06
2-Chlor-4-methoxybenzoesäure ≥98%
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 21971-21-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
MDL No.: MFCD00085943
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molekulargewicht: 186.59 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085943 CAS-Nummer: 21971-21-1 |