Aceton ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84700.320EA
172
EUR
84700.320
84700.260
Aceton ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Aceton
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel:
CH₃COCH₃ Molekulargewicht: 58.08 g/mol Siedepunkt: 56.2 Schmelzpunkt: –95.4 °C Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN-Nummer: 1090 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | ≥ 99.9 % |
Solubility in water | Passes test ACS |
Substances reducing KMnO₄ (as O) | Passes test ACS |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Colouration | ≤ 10 APHA |
Aldehydes (as HCHO) | ≤ 10 ppm |
Evaporation residue | ≤ 5 ppm |
2-Propanol | ≤ 0.05 % |
Methanol | ≤ 0.05 % |
Water | ≤ 0.2 % |
Absorbance (330 nm) | ≤ 0.70 |
Absorbance (335 nm) | ≤ 0.22 |
Absorbance (340 nm) | ≤ 0.07 |
Absorbance (345 nm) | ≤ 0.02 |
Absorbance (from 350 nm) | ≤ 0.004 |
Transmittance (330 nm) | ≥ 20 % |
Transmittance (335 nm) | ≥ 60 % |
Transmittance (340 nm) | ≥ 85 % |
Transmittance (345 nm) | ≥ 95 % |
Transmittance (from 350 nm) | ≥ 99 % |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | ≤ 1.0 ppb |
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS |