Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46327.G1
46327.G5
46327.G1EA
578
EUR
46327.G1
46327.G5
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.4 mm (0.0159 in)
Palladium
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |