2,4,6-Trichlorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H56787.06 H56787.14
H56787.06EA 125 EUR
H56787.06 H56787.14
2,4,6-Trichlorpyridin ≥97%
2,4,6-Trichlorpyridin
Purity: 97% CAS No.: 16063-69-7 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD00971928
Formel: C₅H₂Cl₃N
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00971928
CAS-Nummer: 16063-69-7