Guanidiniumthiocyanat
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
RC-059
RC-058
RC-059EA
653
EUR
RC-059
RC-058
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel:
CH₅N₃·CHNS Molekulargewicht: 118.16 g/mol Schmelzpunkt: 118 Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013027 CAS-Nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 |