Unitec Laborstühle
Lieferant: bimos
9650-0551 9650-CI01 9650-2000 9650-3000 9650E-2571 9650E-9801 9651-0551 9651-CI01 9651-2000 9651-3000 9651E-2571 9651E-9801 9653-0551 9653-CI01 9653-2000 9653-3000 9653E-2571 9653E-9801 9653E-9802 9653-0562
BIMO9650-0551EA 223 EUR
BIMO9650-0551 BIMO9650-CI01 BIMO9650-2000 BIMO9650-3000 BIMO9650E-2571 BIMO9650E-9801 132-1078 BIMO9651-CI01 BIMO9651-2000 BIMO9651-3000 132-1080 BIMO9651E-9801 132-1082 BIMO9653-CI01 BIMO9653-2000 BIMO9653-3000 132-1083 BIMO9653E-9801 BIMO9653E-9802 BIMO9653-0562
Unitec Laborstühle
Stühle
Ideal für den Einsatz in Produktion und Labor, dieses preisgünstige Basismodell verfügt über eine großzügige Sitzfläche und eine hohe Rückenlehne. Mit schwarzem Synthetikleder.
  • Abwaschbar, unempfindlich gegen Öl und Desinfektionsmittel
Unitec Basic
Große, ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und der Muskulatur mit integrierter Lordosenstütze
Rückenhöhenverstellung bequem und einfach im Sitzen zu bedienen
Gesunde Körperhaltung durch einen Höcker, der den Rücken im Lendenwirbelbereich stützt
Ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante, die Blutstauungen in den Oberschenkeln vorbeugt
Stufenlose Sitzhöhenverstellung unterstützt durch Sicherheitsgasfeder mit Schutzabdeckung
Permanentkontakt-Rückenlehne: Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Rückenlehne sofort auf Bewegungen des Oberkörpers reagiert und diesen folgt
Ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante, die Blutstauungen in den Oberschenkeln vorbeugt
Unitec ESD
Die Metallteile sind leitfähig beschichtet
Auch die Komfortpolsterung ist leitfähig
Mit leitfähigen Gleitern oder Rollen
Sitzfläche und Rückenlehne aus ESD-Polsterstoff: widerstandsfähig, atmungsaktiv und komfortabel
5-Stern-Fußkreuz aus Stahlformrohr, leitfähig, pulverbeschichtet für hohe Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit; die schwarze Flachbauweise verhindert Stolperfallen
Großzügige, ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung von Wirbelsäule und Muskulatur mit integrierter Lordosenstütze
Rückenhöhenverstellung bequem und einfach im Sitzen zu bedienen
Gesunde Körperhaltung durch einen Höcker zur Unterstützung des Rückens im Lendenwirbelbereich
Ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante, die Blutstauungen in den Oberschenkeln vorbeugt
Stufenlose Sitzhöhenverstellung unterstützt durch Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung
Permanentkontakt-Rückenlehne: Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Rückenlehne auf Bewegungen des Oberkörpers unmittelbar reagiert und diesen folgt
Umweltfreundlich: Die verwendeten Materialien sind recycelbar
Zertifizierungen: Entspricht dem GS-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ DIN 68 877
Entspricht dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001
Entspricht der Verordnung EWG Nr. 1836/93 und dem Umweltmanagementsystem DIN ISO 14001
Unitec 1,2,3 ESD: übertrifft die Anforderungen an den ESD-Schutz nach DIN EN 61340-5-1, 100 %
Bestellinformation: Armlehne und Fußringe für die Stühle können separat bestellt werden.