Industriehandschuhe, ölabweisend, Hynit®
Lieferant: Ansell
32-105/9 32-125/9 32-125/8 32-105/8 32-815/7.5 32-105/10 32-105/7.5 32-125/10 32-125/7 32-125/7.5 32-815/10 32-815/7 32-815/8 32-815/9 32-105/7
ANSE32-105/9EA 45.1 EUR
ANSE32-105/9 ANSE32-125/9 ANSE32-125/8 ANSE32-105/8 ANSE32-815/7.5 ANSE32-105/10 ANSE32-105/7.5 ANSE32-125/10 ANSE32-125/7 ANSE32-125/7.5 ANSE32-815/10 ANSE32-815/7 ANSE32-815/8 ANSE32-815/9 ANSE32-105/7
Industriehandschuhe, ölabweisend, Hynit®
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Polyester/Baumwolle sind entweder vollständig mit Nitril imprägniert oder mit imprägnierter Handfläche erhältlich. Die ölabweisende Imprägnierung bietet mechanischen Schutz.
  • Spezielle Nitrilformulierung gewährleistet eine hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität
  • Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab
  • Durch die große Auswahl an Stilen, Längen und Größen finden Sie den optimalen Handschuh für Ihre spezifische Anwendung
Ideal für den Einsatz in verschiedensten Anwendungen, wie Handhabung von Haushaltsgeräten, Verpackung, Komponentenmontage, Versand und Empfang. Auch für den Einsatz in Stahlwerken und in der Textilindustrie geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3111A); Kat. II