Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex® 11-900
Lieferant: Ansell
11-900/10 11-900/6 11-900/7 11-900/8 11-900/9
ANSE11-900/10EA 59.8 EUR
ANSE11-900/10 ANSE11-900/6 ANSE11-900/7 ANSE11-900/8 ANSE11-900/9
Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex® 11-900
Handschuhe
Dieser Industriehandschuh aus Nylon mit Nitrilbeschichtung an der Handfläche bietet leichten mechanischen Schutz und Fingerbeweglichkeit. Speziell für den Einsatz in leicht öligen Fertigungs- und Wartungsumgebungen.
  • Bieten einen sicheren Griff und hohe Abriebfestigkeit
  • Antistatisch gemäß EN 1149
  • Manschette: Strickbund
Ideale Anwendungen sind u. a. die Montage von weißer Ware, der Umgang mit brauner Ware, Werkzeugen und Elektrowerkzeugen sowie leichte Montagearbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121A); Kat. II.