Kapillarsäulen, Elite-FFAP für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316351 N9316352 N9316353 N9316354 N9316357 N9316358
PERCN9316351EA 585 EUR
PERCN9316351 PERCN9316352 PERCN9316353 PERCN9316354 PERCN9316357 PERCN9316358
Kapillarsäulen, Elite-FFAP für Autosystem
Chromatographiesäulen
Elite-FFAP-Säulen bestehen aus mit Nitroterephthalsäure modifiziertem Polyethylenglykol (gebunden).