Kapillarsäulen, Elite-Alumina für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316544 N9316304 N9316305
PERCN9316544EA 3110 EUR
PERCN9316544 PERCN9316304 PERCN9316305
Kapillarsäulen, Elite-Alumina für Autosystem
Chromatographiesäulen
PLOT-Phasen-Kapillarsäulen Elite-Alumina eignen sich ideal für die Analyse leichte Kohlenwasserstoffe.