4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
CC18614DA CC18614EA
MAYBCC18614DAEA 0 EUR
MAYBCC18614DA MAYBCC18614EA
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)anilin
Formel: C₈H₈N₄
MDL Number: MFCD00171470
CAS-Nummer: 6523-49-5