4-Cyan-4-phenylcyclohexanon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
134900050 134900250
ACRO134900050EA 36.4 EUR
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyan-4-phenylcyclohexanon 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₃NO
Schmelzpunkt: 114…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044816
CAS-Nummer: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %