(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259098-1G
259098-250MG
SIAL259098-1GEA
641
EUR
SIAL259098-1G
SIAL259098-250MG
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel:
C₂₈H₂₈P₂ |
MDL Number:
MFCD00009836 CAS-Nummer: 64896-28-2 |