cis-2,6-Dimethylmorpholin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
371840250
371841000
371845000
ACRO371840250EA
47.9
EUR
ACRO371840250
ACRO371841000
ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholin 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholin
Formel:
C₆H₁₃NO Schmelzpunkt: –85 °C Flammpunkt: 41 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078428 CAS-Nummer: 6485-55-8 EINECS: 229-353-0 UN-Nummer: 2734 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine |