N-Boc-L-prolinol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
344560050
344560250
ACRO344560050EA
63
EUR
ACRO344560050
ACRO344560250
N-Boc-L-prolinol 98%
N-Boc-L-prolinol
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066232 CAS-Nummer: 69610-40-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -46° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |