cis-Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch aus syn-cis- und anti-cis-Isomer), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
158402-10G 158402-1G
SIAL158402-10GEA 178 EUR
SIAL158402-10G SIAL158402-1G
cis-Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch aus syn-cis- und anti-cis-Isomer), Sigma-Aldrich®
cis-Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch aus syn-cis- und anti-cis-Isomer)
Formel: C₂₀H₃₆O₆
CAS-Nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III