Boran-Tetrahydrofuran-Komple 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
176192-100ML
176192-20L
176192-800ML
SIAL176192-100MLEA
49.5
EUR
SIAL176192-100ML
SIAL176192-20L
SIAL176192-800ML
Boran-Tetrahydrofuran-Komple 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex
Formel:
C₄H₁₁BO Molekulargewicht: 85.94 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012429 CAS-Nummer: 14044-65-6 EINECS: 237-881-8 UN-Nummer: 3148 ADR: 4.3 I |