Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18112.0100 8.18112.9020C
8.18112.0100EA 77.1 EUR
8.18112.0100 8.18112.9020C
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex zur Synthese
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Formel: C₅H₅NO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 159.16 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH (H2O) acidic
Ignition Point 350 °C