2-Acetyl-3-aminothiophen
Lieferant: Thermo Scientific
GK00009.250 GK00009.1
MAYBGK00009.250EA 0 EUR
MAYBGK00009.250 MAYBGK00009.1
2-Acetyl-3-aminothiophen
2-Acetyl-3-aminothiophen
Formel: C₆H₇NOS
MDL Number: MFCD00052585
CAS-Nummer: 31968-33-9