2-Acetyl-3-aminothiophen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L10563.03
L10563.MD
L10563.03EA
117
EUR
L10563.03
L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophen 97%
2-Acetyl-3-aminothiophen
Purity: 97%
CAS No.: 31968-33-9
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 120-125°/0.8mm
MDL No.: MFCD00052585
Formel:
C₆H₇NOS Siedepunkt: 120…125 °C (0.8 mmHg) Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052585 CAS-Nummer: 31968-33-9 |