5-Acetyl-2-thiophencarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13588.06 L13588.14
L13588.06EA 71.5 EUR
L13588.06 L13588.14
5-Acetyl-2-thiophencarbonsäure ≥98%
5-Acetyl-2-thiophencarbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 4066-41-5 Molecular Formula: C7H6O3S Formula Weight: 170.19 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 128897
Formel: C₇H₆O₃S
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055512
CAS-Nummer: 4066-41-5