4-(2-Pyridylazo)resorcin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L09667.06 L09667.03
L09667.06EA 92.1 EUR
L09667.06 L09667.03
4-(2-Pyridylazo)resorcin ≥99%
4-(2-Pyridylazo)resorcin
Purity: 99% CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Melting Point: ca 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Schmelzpunkt: ∼ 187 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044237
CAS-Nummer: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6