Tetrakis(dimethylamido)titan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
469858-25G 469858-5G
SIAL469858-25GEA 707 EUR
SIAL469858-25G SIAL469858-5G
Tetrakis(dimethylamido)titan, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(dimethylamido)titan
Formel: C₈H₂₄N₄Ti
MDL Number: MFCD00014861
CAS-Nummer: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
UN-Nummer: 3129
ADR: 4.3,II