Tris(trimethylsilyl)phosphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(trimethylsilyl)phosphite
93412-100ML 93412-25ML 93412-5ML
SIAL93412-100MLEA 996 EUR
SIAL93412-100ML SIAL93412-25ML SIAL93412-5ML
Tris(trimethylsilyl)phosphit, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)phosphit
Formel: C₉H₂₇O₃PSi₃
MDL Number: MFCD00015588
CAS-Nummer: 1795-31-9