4-(Trifluormethyl)cyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33793.03 H33793.09
H33793.03EA 117 EUR
H33793.03 H33793.09
4-(Trifluormethyl)cyclohexanon ≥97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 75091-99-5 Molecular Formula: C7H9F3O Formula Weight: 166.14 Boiling Point: 67-68°/16mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00102145
Formel: C₇H₉F₃O
Molekulargewicht: 166.14 g/mol
Siedepunkt: 67…68 °C (16 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102145
CAS-Nummer: 75091-99-5
UN-Nummer: 1224
ADR: 3 III