2-(Trifluormethyl)cyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33423.MD
H33423.03
H33423.MDEA
48.7
EUR
H33423.MD
H33423.03
2-(Trifluormethyl)cyclohexanon ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel:
C₇H₉F₃O Molekulargewicht: 166.14 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C (12 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00102125 CAS-Nummer: 56734-74-8 UN-Nummer: 1224 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...