Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
379910010 379910050
ACRO379910010EA 32.8 EUR
ACRO379910010 ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat 97%
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₃
Siedepunkt: 150…152 °C (40 mmHg)
Dichte: 1.076 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013285
CAS-Nummer: 17159-79-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %