4-(4-Nitrophenylazo)resorcin 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
151510250
151511000
ACRO151510250EA
61.8
EUR
ACRO151510250
ACRO151511000
4-(4-Nitrophenylazo)resorcin 90%
4-(4-Nitrophenylazo)resorcin
Formel:
C₁₂H₉N₃O₄ Molekulargewicht: 259.22 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007310 CAS-Nummer: 74-39-5 EINECS: 200-808-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange-red to red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 % |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1400 (554 to 559 nm, 1N NaOH) |