Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
SB01209.1
SB01209.10
SB01209.50
MAYBSB01209.1EA
0
EUR
MAYBSB01209.1
MAYBSB01209.10
MAYBSB01209.50
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄ |
MDL Number:
MFCD00001966 CAS-Nummer: 17216-62-5 EINECS: 241-260-7 |