Diethyl(2-cyanethyl)malonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
A11567.09 A11567.14 A11567.18
A11567.09EA 28.8 EUR
A11567.09 A11567.14 A11567.18
Diethyl(2-cyanethyl)malonat ≥98%
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Purity: 98+% CAS No.: 17216-62-5 Molecular Formula: C10H15NO4 Formula Weight: 213.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 115-117°/2mm Beilstein Reference: 1790237 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001966
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Siedepunkt: 115…117 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.079
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001966
CAS-Nummer: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
ADR: 6.1,III